3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501118-1G
PC501118-250MG
PC501118-5G
APOSPC501118-1GEA
1070
EUR
APOSPC501118-1G
APOSPC501118-250MG
APOSPC501118-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂BrF₄I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28348453 CAS-Nummer: 1934724-90-9 |