4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501158-1G
APOSPC501158-1GEA 105 EUR
APOSPC501158-1G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molecular Weight: 233,034 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22052783
CAS-Nummer: 194804-90-5