5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC501173-5G
APOSPC501173-5GEA
112
EUR
APOSPC501173-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Formel:
C6H3ClFNO3 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18072578 CAS-Nummer: 65001-79-8 |