6-Bromo-2-fluoro-3-nitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
PC501226-1G
APOSPC501226-1GEA
512
EUR
APOSPC501226-1G
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrotoluene
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrotoluene
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Molecular Weight: 234,023 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27935488 CAS-Nummer: 1806979-60-1 |