2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501234-1G
PC501234-5G
APOSPC501234-1GEA
0
EUR
APOSPC501234-1G
APOSPC501234-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Formel:
C₈H₉F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08700290 CAS-Nummer: 937606-78-5 |