4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501341-1G
PC501341-250MG
APOSPC501341-1GEA
0
EUR
APOSPC501341-1G
APOSPC501341-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₈H₄F₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28348599 CAS-Nummer: 120355-08-0 |