2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501371-1G
PC501371-250MG
APOSPC501371-1GEA
0
EUR
APOSPC501371-1G
APOSPC501371-250MG
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₆FNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18378490 CAS-Nummer: 411233-40-4 |