2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501375-1G
PC501375-250MG
PC501375-5G
APOSPC501375-1GEA
0
EUR
APOSPC501375-1G
APOSPC501375-250MG
APOSPC501375-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrFO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28348619 CAS-Nummer: 1401796-84-6 UN: 1759 ADR: 8,III |