Methyl 4-(bromomethyl)-2-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501448-250MG
APOSPC501448-250MGEA
0
EUR
APOSPC501448-250MG
Methyl 4-(bromomethyl)-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-(bromomethyl)-2-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈BrFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11976782 CAS-Nummer: 85070-57-1 |