5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC501554-1G
APOSPC501554-1GEA
238
EUR
APOSPC501554-1G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233,034 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23712067 CAS-Nummer: 515135-65-6 |