5-Fluoro-2-nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501559-1G
APOSPC501559-1GEA
0
EUR
APOSPC501559-1G
5-Fluoro-2-nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃ClFNO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11858121 CAS-Nummer: 82711-97-5 UN: 1759 ADR: 8,III |