(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-boronic acid, (2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid
PC501601-1G
APOSPC501601-1GEA
91.5
EUR
APOSPC501601-1G
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid 98%
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid
Formel:
C₇H₅BF₂O₄ Molecular Weight: 201.92 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08706236 CAS-Nummer: 190903-71-0 |