2-Fluoro-4-methyl-5-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501611-1G
APOSPC501611-1GEA
0
EUR
APOSPC501611-1G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroaniline 97%
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroaniline
Formel:
C₇H₇FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15527685 CAS-Nummer: 259860-00-9 |