4-Fluoro-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501630-1G
APOSPC501630-1GEA 157 EUR
APOSPC501630-1G
4-Fluoro-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃ClFNO₄S
Siedepunkt: 150 - 155 °C
Schmelzpunkt: 44 - 47 °C
MDL: MFCD03618461
CAS-Nummer: 568586-10-7
UN: 3261
ADR: 8,II