Methyl 5-fluoro-2-formylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501659-250MG
APOSPC501659-250MGEA 195 EUR
APOSPC501659-250MG
Methyl 5-fluoro-2-formylbenzoate 95%
Methyl 5-fluoro-2-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
Molecular Weight: 182,148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226921
CAS-Nummer: 1194374-71-4