3-(Butylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(N-Butylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid
PC5017-1G
APOSPC5017-1GEA 280 EUR
APOSPC5017-1G
3-(Butylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
3-(Butylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₃
Molecular Weight: 239,051 g/mol
Schmelzpunkt: 242…244 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235042
CAS-Nummer: 874219-23-5