4-(Difluoromethoxy)-2-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501715-250MG
APOSPC501715-250MGEA
36.4
EUR
APOSPC501715-250MG
4-(Difluoromethoxy)-2-nitroaniline 97%
4-(Difluoromethoxy)-2-nitroaniline
Formel:
C₇H₆F₂N₂O₃ Molecular Weight: 204,131 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037370 CAS-Nummer: 97963-76-3 |