2-Amino-5-fluoro-4-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501727-250MG
APOSPC501727-250MGEA
244
EUR
APOSPC501727-250MG
2-Amino-5-fluoro-4-nitrophenol 97%
2-Amino-5-fluoro-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₅FN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28967930 CAS-Nummer: 1850312-96-7 |