3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501742-1G
PC501742-250MG
APOSPC501742-1GEA
0
EUR
APOSPC501742-1G
APOSPC501742-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₆BrF₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18390859 CAS-Nummer: 259243-50-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |