4-Fluoro-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC501750-1G
APOSPC501750-1GEA 611 EUR
APOSPC501750-1G
4-Fluoro-5-methoxybenzene-1,2-diamine
4-Fluoro-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉FN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18804706
CAS-Nummer: 125163-15-7