2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501788-5G
APOSPC501788-5GEA
186
EUR
APOSPC501788-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO Molecular Weight: 237.454 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520667 CAS-Nummer: 1056264-66-4 |