3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC501852-1G
APOSPC501852-1GEA
0
EUR
APOSPC501852-1G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09745165 CAS-Nummer: 1214360-38-9 |