4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501893-1G
PC501893-250MG
PC501893-5G
APOSPC501893-1GEA
24.8
EUR
APOSPC501893-1G
APOSPC501893-250MG
APOSPC501893-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formel:
C₇H₆F₃NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11621754 CAS-Nummer: 83190-01-6 |