3-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501939-250MG
APOSPC501939-250MGEA
162
EUR
APOSPC501939-250MG
3-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrF₂N Molecular Weight: 217,998 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27923485 CAS-Nummer: 1638487-41-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |