3-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
PC501973-1G
APOSPC501973-1GEA
574
EUR
APOSPC501973-1G
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂F₂ Molecular Weight: 285,911 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27950792 CAS-Nummer: 438050-04-5 |