2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501980-1G
PC501980-5G
APOSPC501980-1GEA
241
EUR
APOSPC501980-1G
APOSPC501980-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formel:
C₇H₆F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969924 CAS-Nummer: 832740-98-4 |