2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501996-1G
PC501996-250MG
APOSPC501996-1GEA
102
EUR
APOSPC501996-1G
APOSPC501996-250MG
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28669844 CAS-Nummer: 1578156-21-4 |