2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501999-1G
PC501999-250MG
APOSPC501999-1GEA
0
EUR
APOSPC501999-1G
APOSPC501999-250MG
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formel:
C₇H₆F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698441 CAS-Nummer: 153468-97-4 |