3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502061-1G
APOSPC502061-1GEA
316
EUR
APOSPC502061-1G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223.015 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28737916 CAS-Nummer: 1143502-71-9 |