Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC502066-1G
PC502066-250MG
PC502066-500MG
PC502066-2.5G
APOSPC502066-1GEA
0
EUR
APOSPC502066-1G
APOSPC502066-250MG
APOSPC502066-500MG
APOSPC502066-2.5G
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14697994 CAS-Nummer: 1214362-28-3 |