2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50209-25G
APOSPC50209-25GEA
521
EUR
APOSPC50209-25G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₃F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 170…175 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09054851 CAS-Nummer: 306960-77-0 |