3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502103-1G
PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA
364
EUR
APOSPC502103-1G
APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₃F₃IN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18398161 CAS-Nummer: 1261482-46-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |