2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502108-1G
PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA
290
EUR
APOSPC502108-1G
APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07787527 CAS-Nummer: 1119454-13-5 |