2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50211-1G
APOSPC50211-1GEA
357
EUR
APOSPC50211-1G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂Cl₂F₃N Molecular Weight: 215,988 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698621 CAS-Nummer: 39891-02-6 |