Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502131-1G
PC502131-250MG
PC502131-5G
APOSPC502131-1GEA
0
EUR
APOSPC502131-1G
APOSPC502131-250MG
APOSPC502131-5G
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆F₃IO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11976042 CAS-Nummer: 161622-17-9 |