3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC502136-1G
PC502136-5G
APOSPC502136-1GEA
87
EUR
APOSPC502136-1G
APOSPC502136-5G
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₈BFO₃ Molecular Weight: 169.946 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13181611 CAS-Nummer: 1246633-55-5 |