3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502144-1G
PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA
0
EUR
APOSPC502144-1G
APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆F₃IO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398176 CAS-Nummer: 868167-58-2 |