2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502196-1G
APOSPC502196-1GEA
93.1
EUR
APOSPC502196-1G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molecular Weight: 190,119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698497 CAS-Nummer: 1214333-68-2 |