3-Benzylcarbamoyl-4-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Benzylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid
PC5022-1G
APOSPC5022-1GEA
205
EUR
APOSPC5022-1G
3-Benzylcarbamoyl-4-fluorphenylboronsäure 98%
3-Benzylcarbamoyl-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BFNO₃ Schmelzpunkt: 237…239 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235041 CAS-Nummer: 874219-22-4 |