4-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502240-100MG
APOSPC502240-100MGEA
144
EUR
APOSPC502240-100MG
4-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
4-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄BrFO₂S Molecular Weight: 275,094 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13180839 CAS-Nummer: 826995-60-2 |