3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502292-10G
PC502292-1G
PC502292-5G
APOSPC502292-10GEA
561
EUR
APOSPC502292-10G
APOSPC502292-1G
APOSPC502292-5G
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 95%
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formel:
C₆H₄F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22199298 CAS-Nummer: 1374659-42-3 |