5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502322-10G
PC502322-1G
PC502322-250MG
APOSPC502322-10GEA
0
EUR
APOSPC502322-10G
APOSPC502322-1G
APOSPC502322-250MG
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formel:
C₆H₄F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22199299 CAS-Nummer: 1374659-41-2 |