2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502455-250MG
PC502455-1G
PC502455-5G
APOSPC502455-250MGEA
174
EUR
APOSPC502455-250MG
APOSPC502455-1G
APOSPC502455-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅F₅O₂ |
MDL:
MFCD28399110 CAS-Nummer: 1800231-21-3 |