3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502476-1G
PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA
371
EUR
APOSPC502476-1G
APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Formel:
C₉H₆F₄O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30184382 CAS-Nummer: 2168352-66-5 |