2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502496-1G
APOSPC502496-1GEA 609 EUR
APOSPC502496-1G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅O
MDL: MFCD31561165
CAS-Nummer: 2244083-21-2
UN: 3265