2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502497-1G
APOSPC502497-1GEA 574 EUR
APOSPC502497-1G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O₂
MDL: MFCD31561166
CAS-Nummer: 2244081-97-6