6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502503-1G
APOSPC502503-1GEA
928
EUR
APOSPC502503-1G
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene
Formel:
C₈H₄BrFS Molecular Weight: 231.08 g/mol |
MDL:
MFCD23705320 CAS-Nummer: 826995-63-5 |