2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502521-1G
PC502521-250MG
APOSPC502521-1GEA
567
EUR
APOSPC502521-1G
APOSPC502521-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561154 CAS-Nummer: 2244086-99-3 |