5-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC502549-1G
APOSPC502549-1GEA
518
EUR
APOSPC502549-1G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₄BrF₃O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23115255 CAS-Nummer: 826995-52-2 |