Methyl 5-fluoro-2-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC502593-1G
APOSPC502593-1GEA
49.3
EUR
APOSPC502593-1G
Methyl 5-fluoro-2-methoxybenzoate
Methyl 5-fluoro-2-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203734 CAS-Nummer: 151793-20-3 |